D9250
2′-Deoxyguanosine 5′-diphosphate sodium salt
≥90% (HPLC)
Sinônimo(s):
dGDP
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥90% (HPLC)
Formulário
powder
solubilidade
water: 50 mg/mL, clear, colorless
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na].NC1=NC(=O)c2ncn(C3CC(O)C(COP(O)(=O)OP(O)(O)=O)O3)c2N1
InChI
1S/C10H15N5O10P2.Na.H/c11-10-13-8-7(9(17)14-10)12-3-15(8)6-1-4(16)5(24-6)2-23-27(21,22)25-26(18,19)20;;/h3-6,16H,1-2H2,(H,21,22)(H2,18,19,20)(H3,11,13,14,17);;
chave InChI
VLWIICGGBFZYEZ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?