D9190
DCEBIO
≥98% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
5,6-Dichloro-1-ethyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazole-2-one
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
cor
white to off-white
solubilidade
DMSO: >10 mg/mL
cadeia de caracteres SMILES
CCN1C(=O)Nc2cc(Cl)c(Cl)cc12
InChI
1S/C9H8Cl2N2O/c1-2-13-8-4-6(11)5(10)3-7(8)12-9(13)14/h3-4H,2H2,1H3,(H,12,14)
chave InChI
LKHRMULASXZCLG-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... HTR1A(3350) , HTR1B(3351) , HTR1D(3352) , HTR1E(3354) , HTR1F(3355) , HTR2A(3356) , HTR2B(3357) , HTR2C(3358) , HTR3A(3359) , HTR3B(9177) , HTR3C(170572) , HTR3D(200909) , HTR3E(285242) , HTR4(3360) , HTR5A(3361) , HTR5B(645694) , HTR6(3362) , HTR7(3363)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)