D8446
P7C3
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
3,6-Dibromo-a-[(phenylamino)methyl]-9H-carbazole-9-ethanol
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to off-white
solubilidade
DMSO: 34 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(CNc1ccccc1)Cn2c3ccc(Br)cc3c4cc(Br)ccc24
InChI
1S/C21H18Br2N2O/c22-14-6-8-20-18(10-14)19-11-15(23)7-9-21(19)25(20)13-17(26)12-24-16-4-2-1-3-5-16/h1-11,17,24,26H,12-13H2
chave InChI
FZHHRERIIVOATI-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Degeneration of the hippocampus is an early manifestation of Alzheimer′s disease. P7C3 promotes neurogenesis in the subgranular zone of the hippocampal dentate gyrus, the site of normal neurogenesis in adult mammals, making it an important lead compound in development of new Alzheimer′s treatments.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)