D8132
Dehydro-L-(+)-ascorbic acid dimer
≥80% (enzymatic)
Sinônimo(s):
Bis(dehydro-L-ascorbic acid), Bis-DHA, DHA
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
Ensaio
≥80% (enzymatic)
Formulário
powder
cor
faint beige to beige
faint brown to light brown
white to yellow
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O1[C@@H](C(=O)C(=O)C1=O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C6H6O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-8H,1H2/t2-,5+/m0/s1
chave InChI
SBJKKFFYIZUCET-JLAZNSOCSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?