D7196
2,5-Dimethyl-celecoxib
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2,5-Dimethylcelecoxib, 4-[5-(2,5-dimethylphenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]-benzenesulfonamide
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(C)c(c1)-c2cc(nn2-c3ccc(cc3)S(N)(=O)=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C18H16F3N3O2S/c1-11-3-4-12(2)15(9-11)16-10-17(18(19,20)21)23-24(16)13-5-7-14(8-6-13)27(22,25)26/h3-10H,1-2H3,(H2,22,25,26)
chave InChI
NTFOSUUWGCDXEF-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- To block the synthesis of prostaglandin E2 and to study effect of transforming growth factor-2 signaling towards cyclooxygenase-2 expression.
- In an in vitro study to analyze its pro-oxidative capacities in metastatic melanoma/ breast cancer cells.
- To study its interaction between silymarin on chemically induced osteoarthritis in rats.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)