Documentos Principais
D3651
Sigma-Aldrich
1-Deoxy-1-nitro-D-mannitol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H13NO7
Número CAS:
Peso molecular:
211.17
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
Formulário
solid
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)C[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H13NO7/c8-2-4(10)6(12)5(11)3(9)1-7(13)14/h3-6,8-12H,1-2H2
chave InChI
HOFCJTOUEGMYBT-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
1-Deoxy-1-nitro-D-mannitol (DN-Man) is use as a voltammetric, in differential pulse voltammetry (DPV), reagent for monitoring blood-brain barrier (BBB) transport.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)