D0184
2′-Deoxyuridine 5′-triphosphate sodium salt solution
100 mM in H2O
Sinônimo(s):
dUTP sodium salt
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99%
Formulário
liquid
concentração
100 mM in H2O
cor
colorless
atividade externa
DNase, RNase, none detected
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na].OC1CC(OC1COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)N2C=CC(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H15N2O14P3.Na.H/c12-5-3-8(11-2-1-7(13)10-9(11)14)23-6(5)4-22-27(18,19)25-28(20,21)24-26(15,16)17;;/h1-2,5-6,8,12H,3-4H2,(H,18,19)(H,20,21)(H,10,13,14)(H2,15,16,17);;
chave InChI
FVFWWPFKJNTHIQ-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?