Documentos Principais
CPS1A60
Sigma-Aldrich
Chemiluminescent Peroxidase Substrate-1
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.83
Formulário
liquid
uso
sufficient for 60 mL substrate
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Chemiluminescent Peroxidase Substrate can be used for the highly sensitive detection of peroxidase labeled material in a variety of Western blotting applications. This substrate is an enhanced luminol product with a stabilized peroxide buffer solution that provides femtogram sensitivity with minimal background interference.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)