Documentos Principais
CPS260
Sigma-Aldrich
Chemiluminescent Peroxidase Substrate for ELISA
sufficient for 60 mL substrate
Sinônimo(s):
CPS2
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.83
Formulário
liquid
Nível de qualidade
uso
sufficient for 60 mL substrate
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Two component liquid substrate system with superior sensitivity, signal-to-noise, and linearity.
Componentes do kit também disponíveis separadamente
Nº do produto
Descrição
SDS
  • Chemiluminescent Reagent 20 mL
  • Chemiluminescent Reaction Buffer 40 mL
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)