CN150-05
Canine Skeletal Muscle Cells: CnSkMC (Cryovial)
Sinônimo(s):
CnSkMC
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
canine skeletal muscle (normal limb)
embalagem
pkg of 500,000 cells
fabricante/nome comercial
Cell Applications, Inc
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
2n = 78
morfologia
Skeletal muscle
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
muscular dystrophy
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Descrição geral
Canine Skeletal Muscle Cells (CnSkMC) provide a useful system to study many aspects of muscular function and disease and can serve as an intermediate model of human diseases. Skeletal Muscle Cells also play an instrumental role in the glucose metabolism and diabetes.
Origem de linhagem celular
Aplicação
Componentes
Nota de preparo
- 1st passage, >500,000 cells in Canine Skeletal Muscle Cell Basal Medium containing 10% FBS & 10% DMSO
- Can be cultured at least 15 doublings
Rotina de subcultura
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)