CLS6635
Corning® Step-R Repeating Pipettor Syringe Tips
volume (50.0 mL), sterile
Sinônimo(s):
pipet tips
About This Item
Produtos recomendados
esterilidade
sterile
embalagem
pack of 25 ea
fabricante/nome comercial
Corning 6635
volume
(50.0 mL)
Descrição geral
- Ideal for viscous, dense and volatile liquides
- Minimum increments printed on the syringe itself
- Accurately deliver selected dose
- Made from high quality polypropylene and polyethylene
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)