Documentos Principais
CLS4418
Corning® 8-cap strips for 1.2 mL cluster tubes and cluster tube strips
96 well cluster tube 8-cap strips, polyethylene, sterile, 120/cs
Sinônimo(s):
cap strips, tube caps
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.13
Materiais
polyethylene
esterilidade
sterile
Características
Plate feature: 8-cap strips
Plate format: 96 well cluster tube
embalagem
pack of 12
case of 120 (10 × 12 strips, pkg quantity/case)
fabricante/nome comercial
Corning 4418
cor
clear
Descrição geral
Polyethylene 8-cap strips designed to fit 1.2mL cluster tubes, such as CLS4401, and cluster tube strips
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3