Documentos Principais
CLS4412
Corning® 96 well PP 1.2 mL cluster tubes
96 well polypropylene cluster tubes, 8-tube strip format, non-treated, non-sterile, clear, 12 strips/rack, 120/cs
Sinônimo(s):
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well plates, Corning tubes, cap tubes, polypropylene tubes
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.13
Materiais
polypropylene
round bottom wells clear
esterilidade
non-sterile
Características
lid: no
Plate format: 96 well cluster tubes
embalagem
pack of 12
case of 120
fabricante/nome comercial
Corning 4412
tubo D.E.
0.340 in.
capacidade do tubo
1.2 mL
volume de trabalho do tubo
≤1mL
cor
clear plate
clear
Descrição geral
  • Cluster tubes strips are composed of 8 x 1.2mL polypropylene tubes in strips arranged in a 96 well microplate rack with lid
  • Polyethylene tube caps are available in 8-cap strips (CLS4418)
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Brand®1.2 ML Tubes with 96 individual tubes, polypropylene
BR781500
Brand®1.2 ML Tubes
Brand®1.2 ML Tubes individual caps, PE
BR781530
Brand®1.2 ML Tubes
Brand®1.2 ML Tubes rack with grid, polypropylene
BR781540
Brand®1.2 ML Tubes