Key Documents
BR781520
Sigma-Aldrich
Brand®1.2 ML Tubes
individual tubes, polypropylene
Sinônimo(s):
Sample Storage, Tube racks, Tubes
About This Item
Código UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.22
Materiais
polypropylene
esterilidade
non-sterile
Características
individual tubes
embalagem
pack of 960 (bulk)
fabricante/nome comercial
BRAND 781520
capacidade
1.2 mL
Descrição geral
BIO-CERT® CERTIFIED QUALITY: Free of human DNA, RNase, DNase and Pyrogens
Informações legais
BIO-CERT is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)