BR781525
Brand®1.2 ML Tubes
strip of 8 tubes, polypropylene
Sinônimo(s):
Sample Storage, Tube racks, Tubes
About This Item
Código UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.12
Produtos recomendados
Materiais
polypropylene
esterilidade
non-sterile
Características
strip of 8 tubes
embalagem
pack of 120
fabricante/nome comercial
BRAND 781525
capacidade
1.2 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
BIO-CERT® CERTIFIED QUALITY: Free of human DNA, RNase, DNase and Pyrogens
Informações legais
BIO-CERT is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BR781525-120EA | 4061831860306 |