Documentos Principais
CLS3883
Corning® 96 Well Half-Area Microplate
flat bottom clear, white polystyrene, bag of 25, non-sterile, lid: no
Sinônimo(s):
96 multiwell plate
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.15
Materiais
flat bottom clear
white polystyrene
descrição
non-treated
esterilidade
non-sterile
Características
lid: no
embalagem
bag of 25
pkg of 25 inner package
fabricante/nome comercial
Corning 3883
tamanho
96 wells
poço P
10.7 mm
adequação
suitable for (cell cuture)
Descrição geral
Unique half area plates can help save on rare and expensive reagents by reducing the amount of reagent needed per well, while still being readable by most standard plate readers.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)