CLS3642
Corning® 96 Well Half-Area Microplate
flat bottom, white polystyrene, bag of 25 inner package, non-sterile, lid: no
Sinônimo(s):
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
flat bottom
round wells
white polystyrene
white polystyrene plate
esterilidade
non-sterile
Características
lid: no
skirt
embalagem
bag of 25 inner package
fabricante/nome comercial
Corning 3642
volume máximo
190 μL
tamanho
96 wells
poço P
10.7 mm
volume de trabalho
125 μL
cor
white
adequação
suitable for (cell cuture)
tipo de ligação
NBS™ (non-binding surface)
low binding surface
Descrição geral
Características e benefícios
- Corning® 96 Well Half-Area Microplate flat bottom white polystyrene enhances luminescent signals and has low background fluorescence.
- Display minimal well-to-well crosstalk.
- Recommended working volume of up to 20 to 80 μL.
- Ideal for reducing protein and nucleic acid binding at low concentrations.
- Without lids, lids are supplied separately.
- Conforms to standard microplate footprint and dimensions.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)