CLS3628BC
Corning® 96 Well Microplate With Generic Barcode
flat bottom clear, polystyrene, bag of 20 ×, sterile, lid
Sinônimo(s):
96 multiwell plate, 96 well barcode plate, 96 well microplate, 96 well microtiter plate, 96 well plate, 96 well plate with generic barcode
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
clear polystyrene plate
flat bottom clear
flat bottom wells clear polystyrene wells
polystyrene
polystyrene
esterilidade
sterile
Características
lid
plate format: 96 well standard
embalagem
pack of 10
case of 50
bag of 20 ×
fabricante/nome comercial
Corning 3628BC
tamanho
96 wells
volume do poço
360 μL
volume de trabalho do poço
100-200 μL
cor
clear
adequação
suitable for (cell cuture)
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Dependable and Durable: Tested for optimal readability, chemical resistance, and temperature variation.
- The microplates feature flat bottoms with a total volume of 360 µL.
- Recommended working volumes range from 75 to 200 µL.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)