CLS357525
Corning® Falcon® Serological Pipettes
capacity 25 mL, individually wrapped, space saver, sterile
Sinônimo(s):
pipet
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.02
Produtos recomendados
Materiais
polystyrene
esterilidade
sterile
Características
individually wrapped space saver
subdivision
fabricante/nome comercial
Corning 357525
capacidade
25 mL
Categorias relacionadas
Aplicação
Liquid Handling
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS357525 | 4065269079484 |