CLS356649
Corning® BioCoat™ Collagen I Microplate
well size 96 wells, flat bottom clear black wells, lid
Sinônimo(s):
Cell Culture Plate, plastic coated cell culture plate
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
flat bottom clear black wells
esterilidade
sterile
Características
lid
embalagem
pkg of 50 ea (10 packs of 50)
fabricante/nome comercial
Corning 356649
tamanho
96 well
tamanho do poço
96 wells
tipo de ligação
Tissue Culture (TC)-treated surface
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS356649 | 4065270190178 |