CLS353219
Corning® Falcon® Microplate
wells, 96, Tissue Culture (TC)-treated surface, flat bottom clear wells
Sinônimo(s):
Microplate
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.13
Produtos recomendados
Materiais
flat bottom clear wells
esterilidade
sterile
Características
lid
wells 96
embalagem
case of 32 ea (4 packs of 8)
fabricante/nome comercial
Corning 353219
tamanho
96 well
tipo de ligação
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descrição geral
Falcon® 96 Well Black with Clear Flat Bottom TC-Treated Imaging Plate with Lid, 8/Pack, 32/Case
Aplicação
Assay
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS353219 | 4065269200550 |