SRP0293
Cathepsin V Active human
recombinant, expressed in FreeStyle™ 293-F cells, ≥90% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
Cathepsin L2, Cathepsin U
About This Item
Produtos recomendados
recombinante
expressed in FreeStyle™ 293-F cells
Ensaio
≥90% (SDS-PAGE)
Formulário
aqueous solution
atividade específica
≥436 pmol/min-μg
peso molecular
37 kDa
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... CTSL2(1515)
Descrição geral
Aplicação
Definição da unidade
forma física
Nota de preparo
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)