219343
Cathepsin S, Human, Recombinant, E. coli
Cathepsin S, Human, Recombinant, E. coli, is prepared without a tag or fusion protein. A major lysosomal cysteine proteinase with high specific activity.
Sinônimo(s):
Cathepsin S Protein
fonte biológica
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥90% (SDS-PAGE)
Formulário
liquid
atividade específica
≥30,000 mU/mg protein
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
técnica(s)
cell based assay: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... CTSS(1520)
Descrição geral
Recombinant, human cathepsin S expressed in E. coli without a tag or fusion protein. A major lysosomal cysteine proteinase that is preferentially expressed in macrophages and microglia. Shown to be involved in the processing of antigenic peptides for presentation by MHC Class II molecules on the surface of antigen-presenting cells by mediating invariant (Ii) chain degradation. Inhibition of cathepsin S results in impaired antigen-presentation.
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Advertência
Definição da unidade
forma física
Reconstituição
Outras notas
Riese, R.J., et al. 1998. J. Clin. Invest.101, 2351.
Sukhova, G.K., et al. 1998. J. Clin. Invest.102, 576.
Kirschke, H., and Wiederanders, B. 1994. Methods Enzymol.244, 500.
Xin, X.Q., et al. 1992. Arch. Biochem. Biophys.299, 334.
Kirschke, H., et al. 1989. Biochem. J.264, 467.
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Kidney
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1