Documentos Principais
CLS356270
Corning® PureCoat Collagen I Peptide Multiwell Plate
well size 6 wells, sterile, lid
Sinônimo(s):
Cell Culture Plate, plastic coated cell culture plate
About This Item
Código UNSPSC:
41122102
NACRES:
NB.13
esterilidade
sterile
Características
lid
embalagem
pkg of 10 ea (2 packs of 5)
fabricante/nome comercial
Corning 356270
tamanho
6 well
tamanho do poço
6 wells
tipo de ligação
Tissue Culture (TC)-treated surface
Aplicação
Cell culture
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PureCoat is a trademark of Corning, Inc.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)