Z720801
Nunclon® Δ Multidishes
6 wells, flat bottom, collagen I coated
Sinônimo(s):
cell culture plate, cell culture treated plate
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
clear plate
flat bottom clear polystyrene wells
esterilidade
sterile; γ-irradiated
sterile; aseptically processed
Características
lid
embalagem
case of 20 ea
fabricante/nome comercial
Nunc 152034
dish L × W
128 mm × 86 mm
volume máximo
3 mL
tamanho
6 wells
área da superfície
9.6 cm2 , per well
volume de trabalho
3 mL
cor
clear
tipo de ligação
Collagen I coated surface