Documentos Principais
CLS355000
Corning® Falcon® Cell Culture Flask
capacity 150 mL, canted neck, graduated, 25 ‑ 325 mL, cap, blue plug seal
Sinônimo(s):
Corning container
About This Item
Código UNSPSC:
41122104
NACRES:
NB.13
Materiais
polystyrene
Características
cap blue plug seal
graduated 25 ‑ 325 mL
fabricante/nome comercial
Corning 355000
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
capacidade
150 mL
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)