Key Documents
CLS354688
Corning® BioCoat Poly-D-Lysine/Laminin Culture Slide
capacity 8 well
Sinônimo(s):
slides, chambers
About This Item
Código UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.13
embalagem
pkg of 12 (3 packs )
fabricante/nome comercial
Corning 354688
capacidade
8 well
tipo de ligação
Tissue Culture (TC)-treated surface
Aplicação
Cell culture
Informações legais
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3