CLS354620
Corning® BioCoat™ Poly-D-Lysine Microplate
well size 96 wells, flat bottom opaque white wells, lid
Sinônimo(s):
Cell Culture Plate, plastic coated cell culture plate
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
flat bottom opaque white wells
esterilidade
sterile
Características
lid
embalagem
pkg of 5 ea (1 pack of 5)
fabricante/nome comercial
Corning 354620
tamanho
96 well
tamanho do poço
96 wells
tipo de ligação
Tissue Culture (TC)-treated surface
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)