CLS354601
Corning® BioCoat™ Matrigel® Matrix Thin Layer Culture Dish
diam. 60 mm
Sinônimo(s):
Cell Culture Dish, plastic cell culture dish, coated cell culture dish
About This Item
Produtos recomendados
Características
lid
embalagem
pkg of 20 ea (4 packs )
fabricante/nome comercial
Corning 354601
Diâmetro
60 mm
tipo de ligação
Tissue Culture (TC)-treated surface
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3