Documentos Principais
CLS354474
Corning® BioCoat 24 well plates
1.0 μm pore size, Tissue Culture (TC)-treated surface PET pkg of 24 ea (2 packs )Tissue Culture (TC)-treated surface
Sinônimo(s):
Cell Culture Plate, plastic coated cell culture plate
About This Item
Código UNSPSC:
41122102
NACRES:
NB.13
Nome do produto
Corning® BioCoat Fibrillar Collagen Inserts, pore size 1.0 μm, PET, size 24 well
Materiais
PET
embalagem
pkg of 24 ea (2 packs )
fabricante/nome comercial
Corning 354474
tamanho
24 well
tamanho de poro
1.0 μm
tipo de ligação
Tissue Culture (TC)-treated surface
Aplicação
Cell culture
Informações legais
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)