Documentos Principais
CLS353503
Corning® Falcon® Permeable Support Companion Plate
wells, 12, Tissue Culture (TC)-treated surface, lid, sterile
Sinônimo(s):
Permeable Support Companion Plate
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.13
esterilidade
sterile
Características
lid
wells 12
embalagem
case of 50 ea (Individually wrapped)
fabricante/nome comercial
Corning 353503
tamanho
12 well
tipo de ligação
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descrição geral
Falcon® 12 Well Permeable Support Companion Plate with Lid, Tissue Culture-Treated, Polystyrene, , Sterile, Individually Packaged, 50/Case
Aplicação
Cell Culture
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)