CLS285022
Corning® cover glasses
square, No. 11/2, W × L 22 mm × 22 mm
Sinônimo(s):
coverslips, glass covers, slide covers
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.16
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
square
embalagem
pack of 200 ea
case of 2000 ea
fabricante/nome comercial
Corning 2850-22
L × C
22 mm × 22 mm
tipo de ligação
non-treated surface
Categorias relacionadas
Características e benefícios
- Corning® cover glasses are made from optically clear borosilicate glass.
- Chemically resistant cover glasses are not affected by weathering or surface attachment.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS285022-2000EA | 4061833882146 |
CLS285022-200EA | 4061833882153 |