CLS284522
Corning® cover glasses
square, No. 1, W x L 22 mm x mm
Sinônimo(s):
coverslips, glass covers, slide covers
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
esterilidade
non-sterile
embalagem
pack of 200 ea
case of 2000 ea
fabricante/nome comercial
Corning 2845-22
tamanho
22 (x) × 22 mm
espessura
0.12 mm
tipo de ligação
non-treated surface
Características e benefícios
- Corning® cover glasses are made from optically clear borosilicate glass.
- Chemically resistant cover glasses are not affected by weathering or surface attachment.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Journal of biophotonics, 12(6), e201800379-e201800379 (2019-02-02)
Diffuse optical imaging (DOI) techniques provide a wide-field or macro assessment of the functional tumor state and have shown substantial promise for monitoring treatment efficacy in cancer. Conversely, intravital microscopy provides a high-resolution view of the tumor state and has