Documentos Principais
CLS21505L
Pyrex® single cavity chromatography reservoir
capacity 5 L
Sinônimo(s):
storage reservoir
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiais
Pyrex
colorless
grau
for chromatography
esterilidade
non-sterile
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Corning 2150-5L
capacidade
5 L
adequação
suitable for chromatography
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)