CLS13955LHTC
Corning® pyrex® media bottle
capacity 5 L, with PBT high temperature caps
Sinônimo(s):
1395-5LHTC, media bottle, pyrex bottle
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass bottle
cylindrical
red cap
esterilidade
non-sterile
Características
cap
graduations 500 ‑ 4500 mL graduation interval: 500 mL
wide mouth
embalagem
case of 1 ea
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Corning 1395-5LHTC
Frasco A × D.E.
335 mm × 186 mm , approx
capacidade
5 L
conector
GL 45 thread
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)