Key Documents
707.fl
99072807, mouse spleen, Lymphoblastoid
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
product name
707.fl, 99072807
fonte biológica
mouse spleen
modo de crescimento
Suspension
cariótipo
Not specified
morfologia
Lymphoblastoid
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Mouse friend Leukaemia
Descrição de linhagem celular
Has a high ability to differentiate into erythroblastoid cells.
Meio de cultura
RPMI 1640 + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Maintain cultures between 3-9 x 10,000 cells/ml 37°C 5% CO2.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.