Nb2-11 Cell Line from rat
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 97041101, rat lymph, Lymphoblast
Sinônimo(s):
Nb2-11 cells
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat lymph
embalagem
tube of 5 μg 97041101-DNA-5UG
pkg of vial of cells 97041101-1VL
modo de crescimento
Suspension
cariótipo
42XY,-17,t(2,4)(q22,q24),t(10,11)(q12,q12),+der(15)t(15,?)(p12,?),-18,+der(18)t(18,?)(p12,?)
morfologia
Lymphoblast
produtos
Not specified
receptores
Modified prolactin receptor (the Nb2 form)
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Descrição de linhagem celular
Aplicação
2) Studies of the mechanisms of lactogen induced mitogenesis.
3) Studies into the action of vinca alkaloids.
4) Studies of tumour progression.
Meio de cultura
Rotina de subcultura
Outras notas
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)