Documentos Principais
MAT-LyLu
94101454, rat prostate, Not specified
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
eCl@ss:
32190102
Nome do produto
MAT-LyLu, 94101454
fonte biológica
rat prostate
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
Modal no. 64
morfologia
Not specified
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
metastasis
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Rat prostate adenocarcinoma
Descrição de linhagem celular
A rat prostate tumour cell line derived from successive in vivo passages of the AT-1 tumour cell line (Sigma Catalogue number. 94101449). The cells are anaplastic, androgenin dependant and metastatic to the lung.
Meio de cultura
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 250nM Dexamethasone (DXMT) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:10 to 1:20 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)