Documentos Principais
8A12
94091319, Reactivity: Anti-Guinea Pig Major Basic Protein
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
fonte biológica
Mouse x Mouse Hybridoma
ImmunoDon
Mouse spleen
Mieloma
Sp2/0
Reatividade
Anti-Guinea Pig Major Basic Protein
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Mouse Sp2/0 x Mouse spleen
Descrição de linhagem celular
The antibody is directed against the guinea pig major basic protein found in guinea pig eosinophils. It can be paired in a sandwich ELISA with 8DR.
Imunogênio
Guinea pig major basic protein
Aplicação
Bioassay
Meio de cultura
IDMEM + 2mM glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)
Rotina de subcultura
Maintain cultures between 1-2x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C. Saturation density is reached at 1x1000,000 cells/ml.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)