Documentos Principais
M1
93120826, mouse bone marrow, Myeloblast
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
fonte biológica:
mouse bone marrow
modo de crescimento:
Suspension
cariótipo:
Not specified
morfologia:
Myeloblast
produtos:
Not specified
receptores:
Not specified
doença(s) relevante(s):
cancer
Nome do produto
M1, 93120826
fonte biológica
mouse bone marrow
modo de crescimento
Suspension
cariótipo
Not specified
morfologia
Myeloblast
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Mouse myeloblast
Descrição de linhagem celular
Established from a spontaneous myeloid leukaemia of a SL strain mouse. Cells have been used as a model for differentiation in the myeloid macrophage pathway and can be induced to become macrophage-like by a variety of stimulating agents including dexamethasone.
Aplicação
Myeloid differentiation studies
Meio de cultura
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Maintain cultures between 2-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C. Subculture before confluency, cells become adherent if grown at high density.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)