Documentos Principais
RAJI TK+
91112124, human lymph, Lymphoblastoid
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Nome do produto
RAJI TK+, 91112124
fonte biológica
human lymph
embalagem
tube of 5 μg 91112124-DNA-5UG
pkg of vial of cells 91112124-1VL
modo de crescimento
Suspension
cariótipo
Not specified
morfologia
Lymphoblastoid
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Human Burkitt′s lymphoma
Descrição de linhagem celular
Derived from the maxilliary lesion of a Burkitt′s Lymphoma patient. Produces high levels of thymidine kinase. Ethnicity: Black.
Perfil do DNA
STR-PCR Data: Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 10,12
D13S317: 13
D16S539: 8,11
D5S818: 10,13
D7S820: 10
THO1: 6,7
TPOX: 8,13
vWA: 17,19
Meio de cultura
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Maintain cultures between 3-6x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)