Documentos Principais
WEHI-274.1
91061231, mouse blood, Monocyte
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Nome do produto
WEHI-274.1, 91061231
fonte biológica
mouse blood
modo de crescimento
Suspension
cariótipo
Not specified
morfologia
Monocyte
produtos
Expresses the MAC-1 antigen.
receptores
Fc
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Mouse monocyte
Descrição de linhagem celular
Derived from an Abelson virus induced tumour in a BALB/c mouse. The cells express Mac-1 but not Ia and are not phagocytic.
Meio de cultura
DMEM + 2mM Glutamine + 0.05mM 2-Mercaptoethanol (2ME) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Maintain cultures between 1x100,000 to 1x1000,000 cells/ml. Adherent cells can be dislodged by scraping and re-established by centrifugation and subsequent resuspension; 5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)