CBL87
Anti-Endothelin Antibody, CT, clone 3G10
clone 3G10, Chemicon®, from rat
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3G10, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
Isotipo
IgG2b
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... EDN1(1906)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Suitable for immunocytochemistry on frozen sections
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
CNS Control of Metabolism
Hormones & Receptors
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Expressed in lung, placental stem villi vessels and in cultured placental vascular smooth muscle cells
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2