Documentos Principais
H24b
Reactivity: Anti-IgG, grey seal, 93031702
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
fonte biológica
Mouse x Mouse Hybridoma
ImmunoDon
BALB/c mouse spleen
Mieloma
Sp2/0
Reatividade
Anti-IgG, grey seal
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Not specified
Descrição de linhagem celular
The antibody is directed against seal IgG.
Imunogênio
Grey seal immunoglobulin
Aplicação
Quantification of seal IgG
Meio de cultura
RPMI 1640 + 2 mM glutamine + 10% Fetal Bovine Serum (FBS)
Rotina de subcultura
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37 °C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)