H1a
93031701, Reactivity: Anti-IgM, grey seal
fonte biológica
Mouse x Mouse Hybridoma
ImmunoDon
BALB/c mouse spleen
Mieloma
Sp2/0
Reatividade
Anti-IgM, grey seal
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Isotipo
IgG2a
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Categorias relacionadas
Origem de linhagem celular
Not specified
Descrição de linhagem celular
The antibody is directed against seal IgM.
Imunogênio
Grey seal immunoglobulin
Aplicação
Not specified
Meio de cultura
RPMI 1640 + 2 mM glutamine + 10% Fetal Bovine Serum (FBS)
Rotina de subcultura
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37 °C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.