Documentos Principais
3C9-D11-H11
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
fonte biológica
Mouse x Mouse Hybridoma
embalagem
tube of 5 μg 92022115-DNA-5UG
pkg of vial of cells 92022115-1VL
ImmunoDon
BALB/c mouse spleen
Mieloma
Sp2/0 Ag-14
Reatividade
Anti-Porcine Pparvovirus (PPV)
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Mouse Sp2/0 Ag-14 x Mouse BALB/c spleen
Descrição de linhagem celular
The antibody is directed against porcine parvovirus, and can be used in viral neutralisation assays.
Imunogênio
Porcine parvovirus
Aplicação
Immunodiagnosis
Meio de cultura
DMEM + 2mM glutamine + 2 5% Foetal Bovine Serum (FBS) + 5% Horse Serum (HS)
Rotina de subcultura
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)