H25B10
Reactivity: Anti-Hepatitis B Surface Antigen, 90120615
fonte biológica
Mouse x Mouse Hybridoma
ImmunoDon
Mouse spleen
Mieloma
NS1
Reatividade
Anti-Hepatitis B Surface Antigen
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Categorias relacionadas
Origem de linhagem celular
Mouse NS1 x Mouse spleen
Descrição de linhagem celular
The antibody is directed against hepatitis B surface antigen.
Imunogênio
Hepatitis B virus surface antigen
Aplicação
Immunochiognosis
Meio de cultura
DMEM + 2mM glutamine + 15% Foetal Bovine Serum (FBS)
Rotina de subcultura
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)