MABX8272
Anti-Hepatitis B Surface Antigen (HBsAg) Antibody, (1mg)
clone 2, from mouse
Sinônimo(s):
Hepatitis B surface antigen
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2, monoclonal
reatividade de espécies
hepatitis B virus (surface antigen), virus
fabricante/nome comercial
Chemicon®
Novabiochem®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunodiffusion: suitable
Isotipo
IgA
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Infectious Diseases
Qualidade
forma física
Armazenamento e estabilidade