13022AST
Astec® CHIROBIOTIC® R Chiral (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Astec® CHIROBIOTIC® R Chiral HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 4.6 mm
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
descrição
HPLC column
linha de produto
Astec®
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Astec®
Parâmetros
0-45 °C temperature
241 bar pressure (3500 psi)
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
C × D.I.
10 cm × 4.6 mm
Matriz
high-purity silica gel particle platform
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
ristocetin A glycopeptide phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
100 Å
Faixa de pH operacional
3.5-6.8
técnica de separação
chiral
Categorias relacionadas
Descrição geral
- Bonded phase: Ristocetin A
- Operating pH range: 3.5 - 6.8
- Particle diameter: 5, 10 or 16 μm
- Pore size: 100 Å
CHIROBIOTIC FAQs
CHIROBIOTIC Reference Bibliography
Chiral Product Literature
Informações legais
Aplicação
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Protocolos
We describe here a rapid and sensitive method to separate and measure D-2-OHG and L-2-OHG enantiomers using high-resolution mass spectrometry (HRMS) detection.
Conteúdo relacionado
Astec CHIROBIOTIC™ R Chiral HPLC Columns offered by our company. CHIROBIOTIC R is a new introduction into the series of HPLC phases utilizing macrocyclic glycopeptides as chiral selectors.
Chromatograms
application for HPLCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.