Documentos Principais
UMR-106
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
fonte biológica
rat bone
embalagem
tube of 5 μg 90111314-DNA-5UG
pkg of vial of cells 90111314-1VL
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
Not specified
morfologia
Not specified
produtos
Not specified
receptores
Cytosol receptors for the bone resorbing steroid hormone 1,25 -(OH)2 D3.
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Rat osteosarcoma
Descrição de linhagem celular
A cloned derivative of a transplantable rat osteogenic sarcoma. The cells retain many of the characteristics of the tumour including responsiveness to parathyroid hormone (PTH) and prostaglandins.
Aplicação
Tumourigenicity and hormone studies
Meio de cultura
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:10 i.e. seeding at 1-3x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)